Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D2, 97+%
Codice prodotto. 10125413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10125413
Marca: Thermo Scientific Chemicals 422630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Vitamin D2, or Ergocalciferol, CAS # 50-14-6, a fat-soluble hormone that is important for calcium and phosphorus absorption and metabolism. | CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Vitamin D2 (ergocalciferol) is a form of vitamin D, a fat-soluble hormone found in food sources
  • Vitamin D is important for calcium and phosphorus homeostasis, and can play a role in many biological processes including cell growth
  • Vitamin D2 has a lower binding affinity than Vitamin D3 for vitamin D binding protein
Applications
  • Research studies show that Vitamin D2 treatment in rats inhibits bladder tumor promotion
  • Studies show that the treatment of lung carcinoma cells with vitamin D2 in vitro resulted in increased ACE2 protein levels
  • Vitamin D2 has been seen to interfere with prion protein oligomerization in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-14-6
Formula molecolare C28H44O
Molecular Weight (g/mol) 396.66
Numero MDL MFCD00166988,MFCD11656674
InChI Key MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinonimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC Name (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin D2
Nota nome 99%
Absorbance 460 to 490 (265nm, EtOH 96%)
Punto di fusione 115.0°C to 119.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.0 to 103% (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10215
Condizione di rotazione specifica +82.00 (25.00°C c=3,in acetone)
Rotazione specifica + 82.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Peso formulazione 396.65
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vitamin D2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.