Learn More
BrandTech™ Becher di Griffin in polipropilene
18.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Descrizione
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility.
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
- Suitable for foodstuff
- Manufactured in accordance with ISO 7056
Specifica
Colore | Traslucido |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.65 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.2 cm |
Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per usi generici |
Altezza (sistema imperiale) | 2.36 in. |
Altezza (sistema metrico) | 6 cm |
Incrementi | 10 mL |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 257°F |