Learn More
Emma Safety Footwear Vito S3 Shoe
Maintain that sharp look, even when wearing your safety gear with these Emma Vito safety shoes.
198.00€ - 230.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 20345:2011 S3 FO |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Da utilizzare con (applicazione) | Government, Local Authority, Oil and Gas |
Materiale | Leather |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17572436
|
Emma Safety Footwear
MM11400039 |
39 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17582436
|
Emma Safety Footwear
MM11400040 |
40 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17592436
|
Emma Safety Footwear
MM11400041 |
41 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17502446
|
Emma Safety Footwear
MM11400042 |
42 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17512446
|
Emma Safety Footwear
MM11400043 |
43 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17522446
|
Emma Safety Footwear
MM11400044 |
44 |
230.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17532446
|
Emma Safety Footwear
MM11400045 |
45 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542446
|
Emma Safety Footwear
MM11400046 |
46 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17552446
|
Emma Safety Footwear
MM11400047 |
47 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17562446
|
Emma Safety Footwear
MM11400048 |
48 |
198.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Smart work shoes with water-resistant full-grain and nubuck leather uppers
- Hydro-Tec antibacterial and Wellness leather lining
- Antibacterial inlays with leather top layers
- Steel toecaps and aramid fibre penetration-resistant midsoles
- Polyurethane (PU) comfort midsoles with thermoplastic polyurethane (TPU) outsoles
- Regular fit
- Worn shoes can be returned to the manufacturer for recycling (postage provided); keep receipt and contact us for more details when the time comes
- Outsoles are resistant to fuel oil
- Excellent slip resistance
- Energy-absorbing heels for comfort and support
- Antistatic
Specifica
ISO 20345:2011 S3 FO | |
Black | |
Leather | |
Extra-wide Width | |
Safety Shoe |
Laces | |
Government, Local Authority, Oil and Gas | |
Steel | |
Low-cut |