Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma Viton
Codice prodotto. 11582583 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
5m
Codice prodotto. 11582583
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
  • Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
  • Good resistance to ozone and radiation
  • Other sizes are available on request
  • Density 1.83g/cm3
  • Temperature range -20 to 300°C
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Gomma Viton
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento di liquidi corrosivi, anche ad alte temperature