Learn More
Sartorius Vivacon™ 500 DNA Concentrator
BIOPHARMA
For up to 500 μL, Vivacon™ 500 are centrifugal units for fast DNA concentration and buffer exchange of 500 μL samples. They are also the product of choice for protein fractionation applications. The use of Hydrosart™ membranes results in high recoveries from dilute samples.
188.00€ - 625.00€
Specifica
Concentrazione 50ng/mL
Materiale Polycarbonate Body, Polypropylene Filtrate Vessel
Materiale (membrana) Hydrosart Regenerated Cellulose
Area di filtraggio 0.32 cm2
Da utilizzare con (applicazione) DNA concentration, desalting, buffer exchange, fractionation
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca MWCO Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca MWCO Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12333720
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H31
50,000 25 Pack
188.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11729275
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H01
10 kDa 25 Pack
188.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786345
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H32
50,000 100 Pack
625.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11756345
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H02
10 kDa 100 Pack
625.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11739275
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H21
30 kDa 25 Pack
188.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12343720
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H41
100,000 25 Pack
188.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11766345
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H22
30 kDa 100 Pack
625.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796345
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H42
100,000 100 Pack
625.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11716355
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H92
2000 100 Pack
625.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11719275
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VN01H91
2000 25 Pack
188.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For up to 500 μL, Vivacon™ 500 are centrifugal units for fast DNA concentration and buffer exchange of 500 μL samples. They are also the product of choice for protein fractionation applications. The use of Hydrosart™ membranes results in high recoveries from dilute samples.
Vivacon 500 are centrifugal devices for DNA concentration and buffer exchange applications for samples up to 500μl. They are also the product of choice for protein fractionation applications in this volume range. For optimal performance with very diluted samples, e.g. forensic specimens, Vivacon 500 is equipped with patented Hydrosart™ regenerated cellulose membranes with extremely low unspecific binding properties and high flux. High recoveries and excellent reproducibility are paired with convenience offered by volume graduation and molecular weight cut-offs printed on individual devices. Vivacon 500 features a horizontal membrane design optimal for DNA fractionation (primer removal) as well as protein fractionation (peptide removal). The possibility of a reverse spin after sample processing assures complete concentrate recovery which is especially important when working with low sample concentrations.
  • Convenient handling in fixed-angle rotors
  • Low binding material
  • Reverse spin possibility
  • MWCO printed on
  • Complete and highly reproducible concentrate recovery
Specifica
Specifica
50ng/mL
Hydrosart Regenerated Cellulose
DNA concentration, desalting, buffer exchange, fractionation
Vivacon 500 Concentrator
<5 μL
1.77 in.
4.5 cm
0.48 in.
Polycarbonate Body, Polypropylene Filtrate Vessel
0.32 cm2
DNA, peptide
0.5 mL
1.77 x 0.48 in. (4.5 x 1.24cm)
1.87 in.
4.75 cm
1.24 cm