Learn More
Sartorius Vivapore 10
Vivapore 10 solvent absorption concentrators are disposable ultrafilters for macromolecule concentration from up to 10 mL aqueous samples.
Marca: Sartorius VP-S010P0008-3
213.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Concentrate equipment-free
- Fill and go
- Tailored process monitoring
- Maintained sample integrity
- Sensitive molecule friendly
Specifica
Ultrafiltration | |
PES | |
10 mL | |
Solvent Absorption Concentrator |
SAN | |
7.5 kDa | |
Non-sterile | |
10 mL |