Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 20
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 20 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
187.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Polietersulfone |
---|---|
Area di filtraggio | 6 cm2 |
Volume (sistema metrico) | Da 5 a 20 ml |
Lunghezza (sistema metrico) | 116 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10656375
|
Cytiva
28-9323-61 |
30 kDa |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10219484
|
Cytiva
28-9323-58 |
3 kDa |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10646375
|
Cytiva
28-9323-59 |
5 kDa |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10239294
|
Cytiva
28-9323-62 |
50 kDa |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10774797
|
Cytiva
28-9323-63 |
100 kDa |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10015804
|
Cytiva
28-9323-60 |
10 kDa |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
È possibile ottenere una concentrazione del campione fino a 30 volte, con recupero della molecola bersaglio tipicamente superiore al 95%. La tecnologia di arresto brevettata assicura che i campioni non possano essere concentrati fino all'essiccazione e consente il recupero diretto del concentrato.
- Accetta volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con un intervallo di valori di taglio per il peso molecolare da Mr3000 a 100,000
- La membrana verticale semipermeabile in polietersulfone, che separa la camera superiore e inferiore, resiste al blocco e tollera portate elevate
- La centrifugazione spinge il solvente attraverso la membrana, lasciando il campione concentrato nella camera superiore
- Intervallo di pH compatibile: da 1 a 9
- Area attiva della membrana: 6.0 cm2
Per il recupero massimo, si consiglia di scegliere una MWCO almeno più piccola del 50% rispetto alla dimensione molecolare della specie di interesse.
Specifica
Polietersulfone | |
Da 5 a 20 ml | |
30 mm |
6 cm2 | |
116 mm |