Learn More
Tocris Bioscience™ VO-OHpic
Potent PTEN inhibitor
258.00€ - 1015.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Product Type | VO-OHpic |
Peso molecolare | 361.16 |
Inibitori | VO-OHpic |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18742988
|
Tocris Bioscience™
3591/10 |
10 mg |
258.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18761399
|
Tocris Bioscience™
3591/50 |
50 mg |
1015.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent inhibitor of PTEN (phosphatase and tensin homolog) (IC50 = 35 nM). Displays selectivity for PTEN over cysteine-based phosphatases such as SopB, MTM, PTPβ and SAC (IC50 values are 588 nM, 4.03, 57.5 and >10 μM respectively). Increases PIP2 and PIP3 levels; also increases Akt translocation in NIH/3T3 fibroblasts. Blocks the immunosuppressant activity of IDO-activated Tregs. Promotes antitumor inflammatory response in combination with immunotherapy and enhances anticancer chemotherapy in tumor-bearing mice.Specifica
>98% | |
VO-OHpic | |
361.16 | |
VO-OHpic |
For Research Use Only