Learn More
Surrogate Standard, High Level, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep CLPV-SH
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
1,2-Dichloroethane-d4 | 17060-07-0 | 2500μg/mL |
1-Bromo-4-fluorobenzene | 460-00-4 | 2500μg/mL |
Toluene-d8 | 2037-26-5 | 2500μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Surrogate Standard (High Level) | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
Methanol-P&T |
2mL amber prescored glass ampule | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
For US EPA Methods 8260, CLP |
Sicurezza e movimentazione
- Surrogate Standard (High Level)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Dichloroethane-d4, toluene, methanol
Product intended for laboratory use only