Learn More
Volatiles Organics Combination Standard, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep CLPV-32CH
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000μg/mL |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000μg/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000μg/mL |
1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000μg/mL |
1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000μg/mL |
1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000μg/mL |
1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000μg/mL |
2-Butanone | 78-93-3 | 2000μg/mL |
2-Hexanone | 591-78-6 | 2000μg/mL |
4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 2000μg/mL |
Acetone | 67-64-1 | 2000μg/mL |
Benzene | 71-43-2 | 2000μg/mL |
Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000μg/mL |
Bromoform | 75-25-2 | 2000μg/mL |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | 2000μg/mL |
Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000μg/mL |
Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000μg/mL |
Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/mL |
cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 2000μg/mL |
cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 2000μg/mL |
Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000μg/mL |
Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000μg/mL |
Methylene chloride | 75-09-2 | 2000μg/mL |
m-Xylene | 108-38-3 | 2000μg/mL |
o-Xylene | 95-47-6 | 2000μg/mL |
p-Xylene | 106-42-3 | 2000μg/mL |
Styrene | 100-42-5 | 2000μg/mL |
Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000μg/mL |
Toluene | 108-88-3 | 2000μg/mL |
trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2000μg/mL |
trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 2000μg/mL |
Trichloroethene | 79-01-6 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Volatile Organics Combination Standard | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
Methanol-P&T |
2mL amber prescored glass ampule | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
For US EPA CLP Methods |
Sicurezza e movimentazione
- Volatile Organics Combination Standard
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: dichloromethane, methanol
Product intended for laboratory use only