Learn More
DWK Life Sciences Volumetric Pipette, from Soda-lime Glass, Class B, amber diffusion print
Pipettes are used for precise measurement and decanting of liquids. Only certain quantities can be filled with bulb pipettes.
76.05€ - 140.00€
Specifica
Autoclavabile | Yes |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Accurate measurement and decanting of liquids; Volumetric measurement; Collection and delivery of a defined total quantity |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15201939
|
DWK Life Sciences
243370708 |
5 mL |
94.30€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15211939
|
DWK Life Sciences
243370802 |
10 mL |
120.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15231939
|
DWK Life Sciences
243371404 |
25 mL |
79.05€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15251939
|
DWK Life Sciences
243372409 |
100 mL |
140.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15221939
|
DWK Life Sciences
243371207 |
20 mL |
76.05€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15241939
|
DWK Life Sciences
243371704 |
50 mL |
95.80€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15574885
|
DWK Life Sciences
243370108 |
1 mL |
89.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15291929
|
DWK Life Sciences
243370202 |
2 mL |
89.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Pipettes are used for precise measurement and decanting of liquids. Only certain quantities can be filled with bulb pipettes. Adjustment is made to drain (Ex) for + 20°C reference temperature. The tolerances for the volume content of calibratable pipettes correspond to the error limits of the German weights and measures regulations as well as ISO and DIN. The pipettes are made of soda-lime glass and comply with Class B. The scale is printed in amber.
- Calibration is based on the poured out volume (Ex) at a + 20°C reference temperature
- The blow-out allows different quantities of liquids to be held and dispensed in portions of the same size
- Fired-on, highly durable amber print
- The volume content tolerances conform to accuracy Class B
Specifica
Yes | |
Soda Lime Glass | |
Accurate measurement and decanting of liquids; Volumetric measurement; Collection and delivery of a defined total quantity |