Learn More
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
Marca: Medchem Express HY-50769
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitorSpecifica
VTP-27999 TFA | |
1013937-63-7 | |
50 mg | |
C28H42ClF3N4O7 | |
H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic) | |
639.1 | |
97.2% |
Oil | |
Light Yellow | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O | |
639.1 | |
Research |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only