Learn More
Tocris Bioscience™ VTP 27999 trifluoroacetate
Highly potent and selective renin inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5563/10
Encompass
Codice prodotto. 15756926
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
VTP 27999 trifluoroacetate is a highly potent and selective renin inhibitor (IC50 = 0.47 nM). Displays >1000-fold selectivity over related and unrelated off-targets. Blocks renin-stimulated ERK1/2 phosphorylation in vascular smooth muscle cells. Exhibits a different mode of action to aliskiren (Cat. No. 5491).
Specifica
Specifica
Methyl N-[2-[(R)-(3-Chlorophenyl)[(3R)-1-[[[(2S)-2-(methylamino)-3-[(3R)-tetrahydro-2H-pyran-3-yl]propyl]amino]carbonyl]-3-piperidinyl]methoxy]ethyl]carbamate trifluoroacetate
1013937-63-7
10 mg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.