Learn More
Emma Safety Footwear Vulcanus Safety Shoes
Welder's boot designed specifically for working with metal in extreme temperatures. Over-foot flap provides no entry for sparks or shards.
Marca:  Emma Safety Footwear MM53984842
Codice prodotto. 15968701
  • 143.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Velcro over-foot flap
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Vulcanus
Leather
Black
Full grain Nappa /Hydro-Tec™ Sanitized Silver
42