Learn More
Epredia™ Vytac™ Formalin Disposal System, Vytac
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Vytac; 1 Gal. (3.79L)
Vytac; 5 Gal. (18.9L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Disposal Solution:
- Breaks down formalin into inert components
- Neutralizes four parts formalin waste per one part Vytac
- When used as directed, neutralizes more than 99% of the waste formalin collected
Specifica
Specifica
| Product Type | Vytac |
| Descrizione | Vytac; 1 Gal. (3.79L) |
| Quantità | 1 Gal. (3.79 L) |