Learn More
Lovibond™ W600 Borosilicate Glasses
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
40 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | W600 Cuvette |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 1Each |
| Lunghezza del percorso | 50 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 and 995 instruments |