missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits
65.00€ - 72.00€
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11788373
|
Esculape Laboratoire™
716 01 05 |
6 cm |
65.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11798373
|
Esculape Laboratoire™
719 01 02 |
9 cm |
72.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Wall First Aid Kit | |
White | |
1 Ea. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto