Learn More
Wang resin, 1% cross-linked, 0.8-1.1mmol/g, 200-400 mesh, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11363926
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11363926
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17028.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 201058-08-4
Formula molecolare C15H16O2
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Numero MDL MFCD00131778
InChI Key NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
PubChem CID 2734007
SMILES CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Wang resin
Nota nome 1% cross-linked
Dimensioni maglia 200-400 Mesh
Quantità 5 g
IUPAC Name [4-[(4-methylphenyl)methoxy]phenyl]methanol