Learn More
R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tongs
For protection and safety when handling heated objects in the laboratory. R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tongs are fitted with a circular shield to protect the hand against radiation from the furnace.
156.00€ - 206.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Tipo | Pinze |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la gestione di un'ampia varietà di crogioli e per proteggere la mano dalle radiazioni del forno |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11869701
|
R&L Enterprises™
5705 |
740 mm |
206.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11899601
|
R&L Enterprises™
5704 |
590 mm |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from stainless steel
- For handling a wide variety of crucibles, especially in muffle furnaces
- Operated by thumb action with one hand
Specifica
Acciaio inox | |
Pinze | |
Per la gestione di un'ampia varietà di crogioli e per proteggere la mano dalle radiazioni del forno | |
1 ciascuno |