Learn More
SpotSee WarmMark™ Ascending Time-Temperature Indicator
WarmMark™ monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
318.00€
Specifica
Certificazione/Conformità REACH
Dimensioni (L x P x A) 46 x 19 x 1.5 mm
Monouso Single-use
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Temperature Range (Metric) Suddivisione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Temperature Range (Metric) Suddivisione Prezzo Quantità e disponibilità  
17834076
Vedere i documenti
SpotSee
WM 10/50
-30°C to 10°C 2 hours, 12 hours, 48 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17824086
Vedere i documenti
SpotSee
WM -18/0
-30°C to -18°C 1 hour, 3 hours, 12 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17844076
Vedere i documenti
SpotSee
WM 20/68
-30°C to 20°C 2 hours, 12 hours, 48 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17844086
Vedere i documenti
SpotSee
WM 25/77
-30°C to 25°C 1/2 hour, 2 hours, 8 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17854076
Vedere i documenti
SpotSee
WM 25/77-8
-30°C to 25°C 8 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17864076
Vedere i documenti
SpotSee
WM 37/99
-30°C to 37°C 1/2 hour, 2 hours, 8 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17884076
Vedere i documenti
SpotSee
WM 5/41
-30°C to 5°C 1/2 hour, 2 hours, 8 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17874076
Vedere i documenti
SpotSee
WM 8/46-12
-30°C to 8°C 12 hours
318.00€
100 confezioni
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 48 hours
  • Three time windows - brief, moderate, prolonged
  • Field-armable with pull tab
Specifica
Specifica
REACH
Single-use
1.5 mm
46 mm
1.81 in.
-22°F
Yes
± 1°C
19 mm
46 x 19 x 1.5 mm
0.06 in.
Instructions for Use Certificate of Conformance
0.75 in.
Ascending time-temperature indicator
-30°C
Used in transport and storage of temperature sensitive products
Chemical Color Change