Learn More
BRAND™ Watch Glass
Watch Glass constructed of soda-lime glass with ground edges.
Marca: BRAND™ 150010
27.41 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Soda-lime glass
- Ground edges
- Stress-reduced to minimize risk of shattering
Specifica
Stress reduced edges | |
Soda Lime Glass | |
Ground | |
40 mm |