Learn More
Water with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade
Codice prodotto. p-3850185 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
Codice prodotto. 10429474
Marca: Fisher Chemical LS118500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 3297
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Materiale o nome chimico 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Nota nome Solvent Blends
pH 2
Punti di ebollizione 100°C
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 4269
Grado OPTIMA™ LC-MS
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Densità 1g/cm³
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid