Learn More
HyClone™ Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free), Cytiva
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Endotoxin-free; contains no detectable gram-negative bacteria
- Meets < 0.005 EU/mL endotoxin by turbidimetric assay
Specifica
Specifica
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Descrizione | Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free) |
| Endotossina | <0.005EU/mL |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |