Learn More
Water, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7111868
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
Codice prodotto. 15634670
Marca: Honeywell-Chromasolv 348771L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
Punti di ebollizione 100°C
CAS max % 100.0000%
Formula lineare H2O
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02
Grado HPLC
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantità 1 L