Learn More
Miele Professional™ Water purification
Full demineralisation cartridge VE P 2800 for optimum water preparation
Marca: Miele Professional™ 9782560
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Max. through flow volume: 800 l/h
- State of depletion measurable with ConductivityMeter CM
- Max water inlet temperature 40 °C - pressure from 0.5-10 bar
- Resin content 19 litres
Specifica
in acciaio inox, plastica | |
19 litri | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione | |
570 mm |
Trattamento acqua | |
in acciaio inox, nero | |
230 mm |