Learn More
Water, DNA Grade, DNASE, Protease free, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher BioReagents BP2470-1
36.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10192813
  • 38.55€ / 1L
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Nalgene Poly Bottle; 1L
DNA-grade Water is DNase- and Protease-free and is suitable for all DNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Water
7
Incolore
100°C
H2O
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
DNA
17.5mmHg at 20°C
1.000g/cm³
Liquido
For DNA Work, DNASE, Protease free
7732-18-5
0°C
Esente da DNasi
15, 10237
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
ossidano
962
18.02
Flacone in polietilene Nalgene
Filtered through a 0.2-micron filter and autoclaved.
1 L