Learn More
Water, (DNASE, RNASE free), Fisher BioReagents™
18.19 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Descrizione
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 100mL, Vapor Pressure: 17.5mmHg at 20 deg.C, 100 deg.C, CHEBI:15377, Gray, Colorless, 1.000g/cm3, DNase free, Filtered through a 0.2-micron filter., 18.02, Low hazard for usual industrial or commercial handling.
Diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated Water is guaranteed nuclease-free (tested for both DNase and RNase) and is suitable for all RNA work.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Water |
Nota nome | DNASE, RNASE free |
pH | 7 |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
DNasi | DNase free |
Indice di Merck | 15, 10237 |
Peso formulazione | 18.02 |
Imballaggio | Nalgene Poly Bottle |