Learn More
Lenz Laborglasintrumente Water Estimators Acc. to Dean Stark
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
227.00€ - 254.00€
Specifica
Materiale Duran Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Posizioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Posizioni Prezzo Quantità e disponibilità  
10000221
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05600004
Zero point at the tip
237.00€
Pezzo
10224151
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05600002
Zero point above stopcock
254.00€
Pezzo
10691892
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05600000
Zero point at the stopcock
227.00€
Descrizione
  • Water estimators acc. to DIN 12420 (xylol method)
  • Capacity: 10:0,1 mL
  • With round bottom flask 500 mL
  • Ground joint connections: NS 29/32, measuring tube with or without stopcock
  • With Liebig condenser
  • Jacket length: 400 mm
  • Material: measuring tube and condenser made of DURAN™ tubing
  • Flask: DURAN™
Specifica
Specifica
Duran Glass