Learn More
WTW™ Kit per l'analisi della durezza dell'acqua
Klik for at se tilgængelige muligheder
Tipo:
Kit di test in cuvetta per durezza dell'acqua, durezza totale
RH Residual Hardness
Pakningsstørrelse:
25g
pezzi 25
Tekniske data
Tekniske data
| Analiti | Ftaleina complexone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la misurazione della durezza dell'acqua, durezza totale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.7 to 30.1 °d, 5 to 215 mg/L Ca |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta per durezza dell'acqua, durezza totale |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion