Learn More
Water, for HPLC gradient grade, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10596261
Water, for HPLC gradient grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10596261
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10596261
Marca: Thermo Scientific Acros 268300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome For HPLC gradient grade
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado HPLC Gradient
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 1 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2412164 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268300025,268300010
Numero di lotto2522271 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268300025,268300010
Numero di lotto2414725 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268300025,268300010
Numero di lotto2404623 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268300025,268300010
Numero di lotto2496568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268300025,268300010
Identificativo prodotto
  • Water
Titolo del prodotto
Water, for HPLC gradient grade, Thermo Scientific Chemicals >