Learn More
Water, for HPLC gradient grade
Codice prodotto. p-4089175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10596261
Marca: Thermo Scientific 268300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome For HPLC gradient grade
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado HPLC Gradient
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 1 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1