Learn More
Water, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-3795372
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene Nalgene
Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
20L
4L
Codice prodotto. 10490025
Marca: Fisher BioReagents BP2819100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
For many fundamental molecular biology procedures
Ultrapure, deionized, molecular biology grade water is ideal for many fundamental procedures such as PCR, electrophoresis, DNA sequencing, and buffers for enzymatic analyses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Conducibilità <2μS/cm
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
DNasi DNase free
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Poly Bottle
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through Filtered through a 0.03μ filter
Trattamenti Deionized
Densità 1.000g/cm³
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid