Learn More
Water, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
26.54 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21812" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21812" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Descrizione
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 1L, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.01 AU at 220nm, 10 ppb max., 100 deg.C, 20 ppb max.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Absorbance | ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm |
Materiale o nome chimico | Water |
pH | 7 |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Note sul grado di purezza | LC-MS & UHPLC-UV |
Indice di Merck | 15, 10237 |
Peso formulazione | 18.02 |
Grado | OPTIMA™ LC-MS |