Learn More
3M™ Clean-Trace™ Water Positive Control HWATP10
Designed to provide assurance that your 3M hygiene monitoring reagents and instruments are being stored and used correctly.
Marca:  3M™ Clean-Trace™ 7000086277
Encompass
Codice prodotto. 17273734
  • 115.58€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 01-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Verifies the performance of reagents and instruments
  • Can be used as a quench test with 3M™ Clean-Trace™ Water ATP tests
Specifica
Specifica
Microbiology Media
30 ng
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.