Learn More
Water, pure, demineralized
Codice prodotto. p-216515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
20 L
Imballaggio:
Plastic Can
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
20L
5L
Codice prodotto. 10144061
Marca: Thermo Scientific Acros 276010050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 6 to 8
Colore White
Punti di ebollizione 100.0°C
Conducibilità 5.0μS/cm max.
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Pure
Imballaggio Plastic Drum
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 5 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquid