Learn More
Miele Professional™ Trattamento acqua
Aqua-Soft-System PG 8597 Depuratore a sist.alter. per prelievo continuo di acqua addolcita fino a 40° dH
Marca: Miele Professional™ 6943120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 26.70000kg
Descrizione
- Portata: continua 19 l/min, max. 30 l/min
- Libero posizionamento con rotelle, carica dall'alto
- 1 contenitore per 20kg di sale, 2 contenitori per 4,5 l di resina
- Sistema 2 camere con comando per carico, funz. senza elettricità
Specifica
Bianco | |
Trattamento acqua | |
360 mm | |
360 mm |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione | |
Plastica | |
570 mm | |
19 kg |