Learn More
Water, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis
Codice prodotto. p-216510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10674432
Marca: Thermo Scientific Acros 326650010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Residue Analysis
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 0.0002% max.
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 1 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1