Learn More
Water, RNase-Free, DEPC Treated, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Water |
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Peso formulazione | 18.02 |
Grado | Molecular Biology |
Imballaggio | Nalgene Bottle |
Densità | 1 |
Quantità | 25 mL |
Gravità specifica | 1.000 |
Forma fisica | Liquid |