Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
Marca:  LABPLAS KWS-22200
Codice prodotto. 17980225
  • 64.60€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Water Sampling Kit
  • Includes sodium thiosulfate tablet
  • Clear, with writing area for easy labeling
Specifica
Specifica
Clear with White Block
500 mL
30 mg Sodium Thiosulfate Tablet