Learn More
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap, with Sodium Thiosulfate
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
1 L
Quantità:
210/Cs
85/Cs
Descrizione
- Break-resistant polyethylene terephthalate (PET) or high-density polyethylene (HDPE)
- Molded graduations
- Leak-proof, tamper-evident HDPE screw caps
- With sodium thiosulfate
- Traceable labels
- Large openings minimize risk of contamination
- Film-packed or individually bagged
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Include | 20mg/L sodium thiosulfate |
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 210/Cs |
Quantità | 210/Cs |
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | Red |
Graduazioni | Yes |
Materiale chiusura | HDPE |
Dimensione chiusura | 37 mm |