Learn More
Brady™ Etichette in carta idrosolubili
Il consumabile B-403 si scioglie completamente in acqua calda entro 30 secondi senza lasciare tracce di adesivo.
113.00€ - 115.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Tipo di adesivo | Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17869114
|
Brady™
173536 |
50 ft. x 0.75 in. |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17821679
|
Brady™
173534 |
50 ft. x 1.5 in. |
115.00€
1 rotolo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Prodotto ideale per applicazioni di laboratorio, tracciabilità di risorse o uso generale
- Soluzione di etichettatura THT on-demand, facile da rimuovere, rispettosa dell'ambiente
- La rimozione agevole consente di risparmiare tempo nel processo di rietichettatura
- L'adesivo sensibile alla pressione consente un'applicazione agevole e rapida
Specifica
Not Autoclavable | |
Acrylic | |
White | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C to +100°C | |
0.0762 mm | |
15.24 m |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Matte | |
Paper | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-94°F to +212°F | |
0.003 in. | |
50 ft. |