Learn More
Thermo Scientific™ Fluido siliconizzante idrosolubile
Codice prodotto. 11597580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 mL
Dimensione della confezione:
120mL
Codice prodotto. 11597580
Marca: Thermo Scientific™ TS42799
To siliconize glass surfaces use Thermo Scientific™ Water-Soluble Siliconizing Fluid.
To siliconize glass surfaces use Thermo Scientific™ Water-Soluble Siliconizing Fluid. This easy-to-use silane monomer solution is supplied as a 20% solid solution in a mixture of diacetone alcohol and tertiary butyl alcohol. The primary silane component is an octadecyltrialkoxysilane, which is hydrolyzed to a silanol when mixed with water. It provides greater resistance to base hydrolysis than other surface treatments.
  • Easy-to-use silane monomer solution that is supplied as a 20% solid solution in a mixture of diacetone alcohol and tertiary butyl alcohol
  • Greater resistance to base hydrolysis than other surface treatments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Siliconizzazione di superfici in vetro
Rischi Infiammabile, irritante
Componenti standard 4-idrossi-4-metilpentan-2-one, 2-metil-2-propanolo, silano, trimetossiottadecil
Concentrazione standard 25 - 45, 25 - 45, 10 - 20%
Descrizione articolo 120 ml
Quantità 120 mL
Conservazione 15 - 35 °C
Product Type Water-Soluble Siliconizing Fluid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aquasil, 120 mL.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butyl alcohol,Diacetone alcohol