Learn More
Water, for UHPLC Gradient Grade Analysis, Fisher Chemical™
33.69 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
- Efficiency: lot-to-lot consistency ensures reproducible results
- Low acidity/alkalinity levels avoid interactions with samples
- Peak shape: low baseline noise at 210nm and 254nm improves peak shape
- Speed: filtered to 0.1μm, allowing analysis to be performed faster at higher pressures with less risk of pump blockages
- Sensitivity: interference-free with outstandingly high UV transmission for improved resolution and sensitivity
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Peso formulazione | 18.02g/mol |
Imballaggio | Plastic Coated Glass Bottle |
Pressione del vapore | 17.5mmHg at 20°C |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |