Learn More
Thermo Scientific Acqua, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro borosilicato trasparente
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide, 1L, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 220nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, 2ppb max., 100 deg.C, 5ppb max., CHEBI:15377, Colorless, 1.000g/cm3, UHPLC-MS
Specifica
Specifica
| Absorbance | ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm |
| Materiale o nome chimico | Water |
| pH | 7 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Colore | Incolore |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Formula molecolare | H2O |
| Sinonimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
RMF - Research Use or Further Mfg