Learn More
Water, Ultra Trace Elemental Analysis Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-216448 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
Imballaggio:
Flacone in LDPE
Dimensione della confezione:
1L
2L
500mL
Codice prodotto. 11934391
Marca: Fisher Chemical W9500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Confezionata in flaconi in LDPE sottoposti a pre-pulizia specifica per proteggere l'integrità del prodotto
  • Valutazione nell'ordine delle parti per trilione (ppt) per 65 impurità metalliche
  • Secondo specifiche, impurità anioniche di cloruro, fosfato e solfato ≤1 ppb (parti per miliardo)
  • Confezionata in flaconi in LDPE prelavati per mantenere l'integrità del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 11332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02
Grado Analisi elementare in tracce minime
Imballaggio Flacone in LDPE
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Densità 1.000g/cm³
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid