Learn More
Water, ultrapure, HPLC Grade
Codice prodotto. 11338217
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
Codice prodotto. 11338217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022934.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Water ultrapure is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry. It is also used in conductometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Informazioni di solubilità Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Peso formulazione 18.02
Grado HPLC
Densità 1.000
Quantità 4 L
Indice di rifrazione 1.333
Forma fisica Liquid