Learn More
Water, ultrapure, Spectrophotometric Grade
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Descrizione
Water ultrapure is used in spectrophotometry and environmental testing. It is also used in conductometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Water |
| Colore | Colorless |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Informazioni di solubilità | Miscible with methanol,acetone,ethanol. |
| Peso formulazione | 18.02 |
| Grado | Spectrophotometric |
| Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Densità | 1 |
| Quantità | 1 L |
| Vedi altri risultati |