Learn More
Kolmi Hopen™ Waterproof CPE Shoecovers
Wear these CPE shoecovers in the industrial or catering settings.
68.15€ - 287.00€
Specifica
Size | Medium |
---|---|
Materiale | CPE |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Industrial |
Codice del prodotto | Marca | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17730159
|
Kolmi Hopen™
H10100 |
38 cm |
68.15€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17978025
|
Kolmi Hopen™
H10150 |
41 cm |
287.00€
pezzi 2000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Disposable and waterproof
- Intended to be worn by visitors, patients or caregivers
- Can be used as an object of environmental control in HACCP approaches and various industries
- H10150 model is thicker and more resistant; can be used in static work situations
Specifica
Medium | |
Blue | |
Industrial |
CPE | |
Single-use | |
ISO 9001 |