Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
- Provides splash protection
- Comfortable, lightweight, breathable
- Side release buckles for quick on/off
Specifica
Specifica
| Descrizione | Elbow Length |
| Product Type | Waterproof Cryogenic Gloves |
| Size | Medium |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic Preservation |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45.7 cm |