Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Shoulder Length
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
675.36€ - 776.87€
Specifica
Descrizione Shoulder Length
Product Type Waterproof Cryogenic Gloves
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic Preservation
Lunghezza (sistema imperiale) 28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 71 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16670876
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189448
Medium
776.87€
1 paio
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15525746
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189449
Large
675.36€
1 paio
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
  • Provides splash protection
  • Comfortable, lightweight, breathable
  • Side release buckles for quick on/off
Specifica
Specifica
Shoulder Length
Cryogenic Preservation
71 cm
Waterproof Cryogenic Gloves
28 in.